42602
Propionyl-L-carnitine
≥94.0% (HPLC), suitable for LC/MS
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine propionyl ester, C3-Carnitine, Propanoyl-L-carnitine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Propionyl-L-carnitine, ≥94.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥94.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]/D -23±3°, c = 1 in H2O
Technique(s)
LC/MS: suitable
Impuretés
≤10% water (calcd. from elemental analysis)
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
UFAHZIUFPNSHSL-MRVPVSSYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable