Principaux documents
91499
Supelco
Glutaryl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
L-Carnitine lithium glutarate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H21NO6 · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.30 (free acid basis)
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥92.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -25.0 to -19.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O.C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
Clé InChI
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable