Key Documents
8.40092
Sigma-Aldrich
L-Carnitine
for synthesis
Synonyme(s) :
L-Carnitine, Vitamin B
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
208-768-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
L-Carnitine, for synthesis
Niveau de qualité
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
>365 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5-8.5 (50 g/L in H2O)
Pf
190-195 °C (decomposes)
Solubilité
800 g/L
Densité
0.64 g/cm3
Masse volumique apparente
636 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
PHIQHXFUZVPYII-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • L-carnitine supplementation in recovery after exercise: This article evaluates the effectiveness of L-carnitine in enhancing recovery post-exercise, highlighting its role in energy metabolism and muscle recovery (Fielding et al., 2018).
  • Potential role of L-carnitine in autism spectrum disorder: Investigates how L-carnitine′s modulation of metabolic pathways could benefit individuals with autism spectrum disorders, suggesting a new avenue for therapeutic interventions (Kępka et al., 2021).
  • L-carnitine and acylcarnitines: mitochondrial biomarkers for precision medicine: This study discusses the critical role of L-carnitine and acylcarnitines in mitochondrial function, proposing their use as biomarkers in precision medicine approaches (McCann et al., 2021).
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -32.0 - -29.0 °
Water (K. F.): ≤ 4.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable