72332
Acide nonadécanoique
analytical standard
Synonyme(s) :
C19:0, NSC 11914, Nonadecylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
68-70 °C (lit.)
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable