Key Documents
T2151
Sigma-Aldrich
Triheptadécanoate de glycéryle
≥99%
Synonyme(s) :
TG(17:0/17:0/17:0), 1,2,3-triheptadécanoylglycérol, Triheptadécanoïne
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)15COOCH2]2CHOCO(CH2)15CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
849.40
Numéro Beilstein :
1811256
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C54H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h51H,4-50H2,1-3H3
Clé InChI
FBFWDBGUSMGXPI-UHFFFAOYSA-N
Application
Le triheptadécanoate de glycéryle a été utilisé comme :
  • étalon externe dans une analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC) pour l'extraction de lipides à partir de graines de soja.
  • étalon interne en solution pour corriger l'efficacité de transestérification durant une analyse de lipides par chromatographie en phase gazeuse avec détection à ionisation de flamme (GC-FID).
  • étalon interne dans du chloroforme pour dissoudre les lipides totaux obtenus à partir de feuilles fraîchement prélevées de N. benthamiana en vue d'une analyse par chromatographie sur couche mince (CCM ou TLC) et pour analyser par GC leur teneur en acides gras.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hyun Uk Kim et al.
FEBS open bio, 4, 25-32 (2013-12-24)
The LEAFY COTYLEDON2 (LEC2) gene plays critically important regulatory roles during both early and late embryonic development. Here, we report the identification of the LEC2 gene from the castor bean plant (Ricinus communis), and characterize the effects of its overexpression
Shannon E Currie et al.
Conservation physiology, 7(1), coz005-coz005 (2019-02-26)
In order to effectively conserve species, we must understand the structure and function of integral mechanisms at all levels of organismal organisation, from intracellular biochemistry to whole animal ecophysiology. The accuracy of biochemical analyses depend on the quality and integrity
Sara Madji et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(11) (2019-06-12)
This study aims at investigating p-menthane, a novel bio-based solvent resulting from the hydrogenation of d-limonene, as a green alternative to n-hexane or toluene for the extraction and solubilization of natural substances. First, conductor-like combination of quantum chemistry (COSMO) coupled
Antoine Delbrut et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(4) (2018-04-12)
By their autotrophic nature and their molecular richness, microalgae are serious assets in the context of current environmental and societal challenges. Some species produce both omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and xanthophylls, two molecular families widely studied for
Kiran-Kumar Shivaiah et al.
Plant physiology, 182(2), 756-775 (2019-12-04)
Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), like most dicotyledonous plants, expresses a multicomponent, heteromeric acetyl-CoA carboxylase (htACCase), which catalyzes the generation of the malonyl-CoA precursor of de novo fatty acid biosynthesis. This enzyme consists of four catalytic subunits: biotin carboxylase (BC), carboxyltransferase (CT)-α