P6125
Acide pentadécanoique
~99% (capillary GC)
Synonyme(s) :
C15:0, NSC 28486, Pentadecylic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
~99% (capillary GC)
Forme
powder or flakes
Point d'ébullition
257 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
51-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup