H4515
Heptadécanoate de méthyle
≥99%
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide heptadécanoïque
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥99%
Forme
powder or solid
Point d'ébullition
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
Pf
29.8-30.3 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
Clé InChI
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Application
- as a substrate for lipoxygenase assay
- as an internal standard for the quantification of squalene, fatty acids (FA) and lipids
- as a reference standard for precise separation of methyl esters of different fatty acids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1