414255
1-Chlorobutane
anhydrous, 99.5%
Synonyme(s) :
Butyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
Pureté
99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Limite d'explosivité
10.1 %
Impuretés
<0.002% water
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
Point d'ébullition
77-78 °C (lit.)
Pf
−123 °C (lit.)
Densité
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup