Key Documents
FHIFI-RO
Roche
Système pour PCR FastStart High Fidelity
5 unit/μL, suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart, Multiplex PCR
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.21
Utilisation
sufficient for ≤1,000 reactions (03553361001)
sufficient for ≤200 reactions (03553400001)
Niveau de qualité
Caractéristiques
High Fidelity PCR
Multiplex PCR
dNTPs included: no
hotstart
Conditionnement
pkg of 2,500 U (03553361001 [10 x 250 U])
pkg of 500 U (03553400001 [2 x 250 U])
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
5 unit/μL
Paramètres
72 °C optimum reaction temp.
Technique(s)
PCR: suitable
Entrée
purified DNA
Température de stockage
−20°C
Description générale
Ce système associe l′ADN polymérase Taq FastStart et une protéine de correction thermostable, qui est également chimiquement modifiée. Cette protéine médie l′activité de correction des erreurs mais ne présente aucune activité polymérase. Les deux protéines sont inactives en dessous de +75 °C et sont activées par chauffage à +95 °C pendant deux minutes.
Les protocoles de démarrage à chaud ont permis d′améliorer la spécificité, la sensibilité et le rendement des PCR. Des groupes de blocage thermolabiles situés sur les résidus d′acides aminés de l′ADN Taq polymérase FastStart rendent l′enzyme inactive à température ambiante. Aucune élongation n′a lieu à faible température lorsque les amorces se fixent de manière non spécifique. L′ADN Taq polymérase FastStart est activée en éliminant les groupes de blocage lors d′une étape de pré-incubation à +95 °C. Le système pour PCR FastStart High Fidelity est le produit de choix pour la PCR multiplex.
  • Mélange d′enzymes FastStart High Fidelity (5 U/μl) dans du tampon de conservation
  • Tampon de réaction FastStart High Fidelity, concentré 10x, avec 18 mM MgCl2
  • Tampon de réaction FastStart High Fidelity, concentré 10x, sans MgCl2
  • Solution mère de MgCl2, 25 mM
  • DMSO
Application
Le système pour PCR FastStart High Fidelity est un nouveau mélange enzymatique pour la PCR à démarrage à chaud, qui combine tous les avantages de l′ADN Taq polymérase FastStart avec une exactitude multipliée par quatre et la capacité d′amplifier les fragments jusqu′à 5 kb.
  • PCR
  • PCR Multiplex
  • RT-PCR
  • Amplification de matrices riches en GC
  • PCR difficiles ou complexes
  • dans l′amplification du génome du papillomavirus humain et de l′ADN méthylé
Le système pour PCR FastStart High Fidelity est le produit de choix pour la PCR multiplex.
Utilisez le système pour PCR FastStart High Fidelity et le dNTPack avec un mélange prêt à l′emploi de nucléotides de qualité PCR.
Caractéristiques et avantages
  • Obtention d′excellentes performances en PCR multiplex.
  • Pour des résultats rapides et de grande qualité, utilisez également le Kit d′optimisation de PCR de Roche.
  • Augmentation de la fidélité.
  • Une fidélité multipliée par quatre par rapport l′ADN Taq polymérase et à l′ADN Taq polymérase FastStart.
  • Amplification des ADN complexes.
  • Le DMSO, un additif pour PCR, est fourni pour les matrices difficiles à amplifier.
Conditionnement
1 kit constitué de 5 éléments
Qualité
La fonction de chaque lot est testée à l′aide d′ADN génomique humain et d′amorces spécifiques d′un fragment de 1,8 kb du gène EPO, et d′amorces spécifiques d′un fragment de 4,8 kb du gène tPA.
Définition de l'unité
Une unité d′ADN Taq polymérase FastStart est définie comme la quantité d′enzyme pouvant incorporer 10 nmol de désoxyribonucléosides triphosphates totaux dans de l′ADN précipitable en milieu acide en 60 min à +65 °C.
Activité volumique : 5 U/μl
Notes préparatoires
Concentration de travail : Pour une PCR standard de 50 μl, nous vous recommandons d′utiliser 2,5 U du mélange enzymatique.
Autres remarques
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
AVIS À L′ACHETEUR: LICENCE LIMITÉE<br />L′utilisation de ce produit est protégée par le brevet américain n° 6 127 155 et les revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis.  L′achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés pour l′utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l′acheteur.  Aucun droit en vertu d′une autre revendication de brevet et aucun droit d′assurer des services commerciaux de toute nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l′acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n′est transmis expressément, par implication ou par préclusion.  Ce produit est réservé à la recherche. Les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Roche.  Toutes les utilisations autres que la recherche interne et les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Thermo Fisher Scientific. Pour de plus amples informations sur l′achat de licences auprès de Roche, contactez le Licensing Department de Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, Californie 94588, USA ou de Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Allemagne.  Pour de plus amples informations sur l′achat de licences auprès de Thermo Fisher Scientific, contactez le Licensing Department de  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, Californie 92008, USA.</ br>AVIS À L′ACHETEUR : LICENCE LIMITÉE<br />L′utilisation de ce produit est protégée par les brevets américains n° 5 677 152 et 5 773 258 ainsi que les revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis.  L′achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés pour l′utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l′acheteur.  Aucun droit en vertu d′une autre revendication de brevet et aucun droit d′assurer des services commerciaux de toute nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l′acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n′est transmis expressément, par implication ou par préclusion.  Ce produit est réservé à la recherche.  Les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Roche.  Toutes les utilisations autres que la recherche interne et les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Thermo Fisher Scientific. Pour de plus amples informations sur l′achat de licences auprès de Roche, contactez le Licensing Department de Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, Californie 94588, USA ou de Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Allemagne.  Pour de plus amples informations sur l′achat de licences auprès de Thermo Fisher Scientific, contactez le Licensing Department de  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, Californie 92008, USA.
FastStart is a trademark of Roche
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F
Point d'éclair (°C)
95 °C
Steve M Taylor et al.
Journal of clinical microbiology, 48(2), 512-519 (2009-11-27)
Molecular assays can provide critical information for malaria diagnosis, speciation, and drug resistance, but their cost and resource requirements limit their application to clinical malaria studies. This study describes the application of a resource-conserving testing algorithm employing sample pooling for
A Unique Epigenomic Landscape Defines Human Erythropoiesis
<BIG>Schultz VP, et al.</BIG>
Cell Reports, 28, 2996-3009 (2019)
Richard Hansen et al.
The American journal of gastroenterology, 107(12), 1913-1922 (2012-10-10)
The gastrointestinal microbiota is considered important in inflammatory bowel disease (IBD) pathogenesis. Discoveries from established disease cohorts report reduced bacterial diversity, changes in bacterial composition, and a protective role for Faecalibacterium prausnitzii in Crohn's disease (CD). The majority of studies
Yinghui Guan et al.
The Journal of molecular diagnostics : JMD, 19(6), 921-932 (2017-09-05)
Circulating tumor DNA (ctDNA) has potential to serve as a biomarker for noninvasive monitoring of treatment response and disease progression. However, broad clinical applicability of ctDNA has been limited by the low sensitivity, throughput, and patient coverage offered by existing
Detection and Genotyping of Human Papillomaviruses from Archival Formalin-Fixed Tissue Samples
Van D , et al.
Current Protocols in Microbiology, 43 (2016)
Articles
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Afficher tout