Key Documents
11855476001
Roche
Système Titan de RT-PCR en un tube
sufficient for 100 reactions, kit of 1 (4 components), suitable for RT-PCR, hotstart: no
Synonyme(s) :
RT-PCR
About This Item
Code UNSPSC :
41106313
Utilisation
sufficient for 100 reactions
Niveau de qualité
Caractéristiques
dNTPs included: no
hotstart: no
Conditionnement
kit of 1 (4 components)
Fabricant/nom de marque
Roche
Paramètres
42-60 °C optimum reaction temp.
Technique(s)
RT-PCR: suitable
Entrée
purified RNA
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le Système Titan de RT-PCR en un tube utilise de la transcriptase inverse (RT) du virus de la myéloblastose aviaire (AMV) pour synthétiser le premier brin d′ADNc, et le mélange d′enzymes Expand High Fidelity constitué d′ADN Taq polymérase et d'une polymérase à activité correctrice pour amplifier l′ADNc par PCR (amplification en chaîne par polymérase). L′activité correctrice augmente la fidélité de la PCR. Le Système Titan de RT-PCR en un tube :
  • Réduit le taux d′erreurs de la PCR grâce à son activité correctrice. Permet d′obtenir une fidélité trois fois supérieure par rapport à l′ADN Taq polymérase.
  • Améliore la sensibilité grâce à l′efficacité élevée de chacune des trois enzymes.
  • Est plus rapide que la RT-PCR conventionnelle en deux étapes.
Spécificité
La spécificité de la réaction dépend fortement de la conception de l′amorce et de la contamination de l′ADN.
Pour exclure les artéfacts des cibles d′ADN, il convient d′inclure des réactions de contrôle positif et de contrôle négatif.
Inactivation à la chaleur : 2 min à 94 °C.
Transcriptase inverse, virus de la myéloblastose aviaire.
Application
Le Système Titan de RT-PCR en un tube a été utilisé :
  • Pour amplifier les régions contenant les inserts/éléments de réponse de micro-ARN cible (miRT) dans de l′ARN viral.
  • Pour déterminer la présence ou l′absence de matrices d′ARN.
  • Pour cloner des messages rares sans avoir besoin de construire des banques d′ADNc.
  • Pour quantifier les niveaux d′expression génique.
Caractéristiques et avantages
Le Système Titan de RT-PCR en un tube :
  • Garantit une grande sensibilité : Le mélange d′enzymes Expand High Fidelity à activité correctrice réduit le taux d'erreurs de la PCR (amplification en chaîne par polymérase).
  • Permet d′obtenir une fidélité trois fois supérieure par rapport à l′ADN Taq polymérase.
  • Augmente la sensibilité grâce à l′efficacité élevée de chacune des trois enzymes.
  • Est plus rapide que la RT-PCR (PCR avec transcriptase inverse) conventionnelle en deux étapes.
  • Permet d′amplifier de l′ADNc complet jusqu′à 6 kb par RT-PCR grâce au Système pour PCR Expand.
Conditionnement
1 kit constitué de 4 éléments
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
L'utilisation de ce produit est protégée par des revendications de brevets américains et des revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis. L′achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications de ces brevets concernant l′utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l′acheteur. Aucun droit en vertu d′un autre brevet et aucun droit d′assurer des services commerciaux de toute nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n′est transmis expressément, par implication ou par préclusion. Ce produit est réservé aux activités de recherche. Les utilisations diagnostiques protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Roche. Pour de plus amples informations sur les licences d'achat, contactez le directeur de l'attribution des licences : Applied Biosystems, Director of Licensing, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.</ br>INFORMATION POUR L'ACHETEUR : LICENCE LIMITÉE<br />L'utilisation de ce produit est protégée par le brevet américain n° 6 127 155 et les revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis.  L′achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés concernant l′utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l′acheteur.  Aucun droit en vertu d′une autre revendication de brevet et aucun droit d′assurer des services commerciaux de toute nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n'est transmis expressément, par implication ou par préclusion.  Ce produit est réservé aux activités de recherche. Les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Roche.  Toutes les utilisations autres que la recherche interne et les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Thermo Fisher Scientific. Pour de plus amples informations sur l′achat de licences auprès de Roche, contactez le service d'attribution des licences : Roche Molecular Systems, Inc., Licensing Department, 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA ou de Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Allemagne.  Pour de plus amples informations sur l′achat de licences auprès de Thermo Fisher Scientific, contactez le service d'attribution des licences :  Thermo Fisher Scientific, Licensing Department, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, Californie 92008, USA.
Expand is a trademark of Roche
Titan is a trademark of Roche
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Reverse Transcriptase AMV and Expand High Fidelity Enzyme Mix in storage buffer
  • RT-PCR Reaction Buffer 5x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution, 25 mM
  • DTT Solution, 100 mM
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Noura B Elsedawy et al.
Molecular therapy oncolytics, 17, 484-495 (2020-06-13)
Infectious nucleic acid has been proposed as a superior formulation for oncolytic virus therapy. Oncolytic picornaviruses can be formulated as infectious RNA (iRNA), and their unwanted tropisms eliminated by microRNA (miRNA) detargeting. However, genomic insertion of miRNA target sequences into
Yogesh R Suryawanshi et al.
Molecular therapy oncolytics, 23, 1-13 (2021-10-01)
A dual microRNA-detargeted oncolytic Mengovirus, vMC24NC, proved highly effective against a murine plasmacytoma in an immunocompetent syngeneic mouse model; however, there remains the concern of escape mutant development and the potential for toxicity in severely immunocompromised cancer patients when it
Autumn J Ruiz et al.
Journal of virology, 90(8), 4078-4092 (2016-02-13)
Mengovirus, a member of thePicornaviridaefamily, has a broad cell tropism and can cause encephalitis and myocarditis in multiple mammalian species. Attenuation has been achieved by shortening the polycytidine tract in the 5' noncoding region (NCR). A poly(C)-truncated strain of mengovirus