Key Documents
TAQ-RO
Roche
Taq ADN polymérase, 5 U/μl
optimum pH ~9.0 (20 °C), optimum reaction temp. 72 °C
Synonyme(s) :
allongement d'amorce, amplification d'adn, pcr, polymérase, pcr, allongement d'amorce, amplification d'ADN
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
41106300
Source biologique
bacterial (Thermus aquaticus)
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Qualité
Molecular Biology
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for ≤1,000 reactions (11146173001)
sufficient for ≤10,000 reactions (11435094001)
sufficient for ≤2,000 reactions (11418432001)
sufficient for ≤5,000 reactions (11596594001)
sufficient for ≤200 reactions (11146165001)
Activité spécifique
5 U/μL
Poids mol.
95 kDa
Conditionnement
pkg of 1,000 U (11418432001 [4 x 250 U])
pkg of 2,500 U (11596594001 [10 x 250 U])
pkg of 5,000 U (11435094001 [20 x 250 U])
pkg of 100 U (11146165001)
pkg of 500 U (11146173001 [1 x 500 U])
Fabricant/nom de marque
Roche
Paramètres
72 °C optimum reaction temp.
Technique(s)
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
Couleur
colorless
pH optimal
~9.0 (20 °C)
Solubilité
water: miscible
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
Activité étrangère
Nicking activity 30 units, none detected
Ribonuclease 30 units, none detected
Unspecific endonucleases 30 units, none detected
Température de stockage
−20°C
Description générale
L'ADN Taq polymérase est une ADN polymérase 5′→3′ à haute capacité de traitement dépourvue d'activité exonucléase 3′→5′. Elle est constituée d'une chaîne polypeptidique unique d'un poids moléculaire de 95 kDa environ.
L'ADN Taq polymérase a été isolée à l'origine à partir de l'eubactérie thermophile Thermus aquaticus BM, une souche dépourvue de l'endonucléase de restriction Taq I. L'enzyme a été clonée dans E. coli.
Application
L'ADN Taq polymérase peut être utilisée dans les PCR simples de routine. L'ADN Taq polymérase de Roche Applied Science respecte des critères de pureté et de qualité rigoureux. Cette préparation d'ADN Taq polymérase recombinante peut être appliquée en :
  • PCR
  • RT-PCR
  • qPCR
  • D'autres réactions d'élongation d'amorce, comme le séquençage et le marquage
Caractéristiques et avantages
Des résultats fiables et reproductibles :
Une grande uniformité d'un lot à l'autre.
Pas besoin de tester chaque lot :
L'ADN Taq polymérase est testée de manière rigoureuse.
Empêche les contaminations croisées en PCR :
L'incorporation de dUTP associée à l'uracile-ADN glycosylase permet d'éviter les contaminations croisées en PCR.
Conditionnement
1 kit constitué de 2 éléments
Qualité
Les analyses de routine se font avec des amplicons de taille intermédiaire et un taux de GC de 50 %. Cette ADN Taq polymérase ne présente aucune caractéristique de correction ou de démarrage à chaud. Son activité est maximale à +75 °C et pH 9.
Absence d'endonucléase de restriction :
Cette enzyme, isolée à l'origine à partir de T. aquaticus BM, ne présente aucune activité endonucléase de restriction Taq I. Chaque lot est testé par PCR avec de l'ADNλ. Chaque lot est également testé afin de confirmer l'absence d'exonucléases et d'endonucléases, ainsi que l'absence d'activité de coupure conformément aux procédures de contrôle qualité actuellement en vigueur.
Définition de l'unité
Une unité d'ADN Taq polymérase est définie comme la quantité d'enzyme pouvant incorporer 10 nmol de désoxyribonucléosides triphosphates totaux dans de l'ADN précipitable en milieu acide en 60 min à +65 °C dans les conditions d'essai indiquées ci-dessus.
Analyse de l'unité : Tampon d'incubation :
Tris/HCl 67 mM ; pH 8,3/25 °C, MgCl2 5 mM, mercaptoéthanol 10 mM, polydocanol 0,2 %, gélatine 0,2 mg/ml, dATP, dGTP et dTTP 0,2 mM chacun, et dCTP 0,1 mM.
Procédure d'incubation :
Incubation de M13mp9ss, de l'amorce M13 (17mer) et de 1 μCi de (α-32P) dCTP avec des dilutions adaptées d'ADN Taq polymérase dans 50 μl de tampon d'incubation à +65 °C pendant 60 minutes. La quantité de dNTP incorporés est déterminée par précipitation à l'acide trichloracétique.
Activité volumique : 5 U/μl
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
L'utilisation de ce produit est protégée par des revendications de brevets américains et des revendications de brevets équivalentes en dehors des États-Unis. L'achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés pour l'utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l'acheteur. Aucun droit en vertu d'une autre revendication de brevet, aucun droit d'appliquer un procédé breveté et aucun droit d'assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur contre rémunération ou toute autre considération commerciale, n'est reconnu expressément, implicitement ou par préclusion. Ce produit est réservé à la recherche. Les utilisations à des fins de diagnostic protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l'octroi d'une autre licence par Roche. Pour de plus amples informations sur l'achat de licences, contacter le directeur des licences : Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Taq DNA Polymerase 5 U/μl
  • PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
  • MgCl<sub>2</sub> Stock Solution
  • PCR Buffer without MgCl<sub>2</sub>
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
H N Chinivasagam et al.
Journal of applied microbiology, 103(2), 418-426 (2007-07-26)
To investigate the occurrence and levels of Arcobacter spp. in pig effluent ponds and effluent-treated soil. A Most Probable Number (MPN) method was developed to assess the levels of Arcobacter spp. in seven pig effluent ponds and six effluent-treated soils
Mónica Alejandra Rosales-Reynoso et al.
Archives of medical research, 41(2), 110-118 (2010-05-18)
Although sporadic cases of cancer in patients with fragile X syndrome (FXS) have been reported, extensive studies carried out in Denmark and Finland concluded that cancer incidence in these patients is lower than in the general population. On the other
Pattabhiraman Shankaranarayanan et al.
Nature protocols, 7(2), 328-338 (2012-01-28)
Linear amplification of DNA (LinDA) by T7 polymerase is a versatile and robust method for generating sufficient amounts of DNA for genome-wide studies with minute amounts of cells. LinDA can be coupled to a great number of global profiling technologies.