Principaux documents
ELONGN-RO
Roche
dNTPack Expand Long Range
suitable for PCR, hotstart: no, Long Range PCR
Synonyme(s) :
ensembles et mélanges de nucléotides, enzymes de PCR, pcr de longues matrices, pcr longue portée
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Utilisation
sufficient for ≤1000 reactions (04829069001)
sufficient for ≤200 reactions (04829042001)
sufficient for >50 reactions (04829034001)
Niveau de qualité
Caractéristiques
Long Range PCR
dNTPs included
hotstart: no
Conditionnement
pkg of 3,500 U (04829069001 [5x700 U])
pkg of 175 U (04829034001)
pkg of 700 U (04829042001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Paramètres
68 °C optimum reaction temp.
Technique(s)
PCR: suitable
Entrée
purified DNA
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le système dNTPack Expand Long Range est la deuxième génération du système de PCR longue portée Expand. Il est conçu et optimisé pour une amplification uniforme des produits de PCR de 5 kb à 25 kb issus d'ADN génomique (ou jusqu'à 40 kb pour les matrices d'ADN λ). Le tampon fourni peut être utilisé avec toutes les tailles de produits de PCR. Ce système contient également un tampon sans MgCl2 et des flacons de MgCl2 et de DMSO séparés, au cas où une optimisation soit nécessaire. Le système dNTPack Expand Long Range contient un mélange d'enzymes spécial comprenant une Taq polymérase thermostable et une ADN polymérase thermostable à activité correctrice. Ce puissant mélange de polymérases permet d'obtenir le produit de PCR avec un rendement élevé. En raison de l'activité 3′–5′ exonucléase de la polymérase correctrice, le système dNTPack Expand Long Range copie l'ADN avec trois fois plus de précision qu'avec la Taq polymérase.
Spécificité
Inactivation par la chaleur : > 92 °C
Application
Le système dNTPack Expand Long Range est optimisé pour amplifier efficacement de longs fragments d'ADN génomique mesurant entre 5 kb et 25 kb avec une fidélité trois fois supérieure à la Taq polymérase. Le système dNTPack Expand Long Range convient particulièrement aux applications suivantes :
  • Cartographie et séquençage de génomes
  • Élaboration de cartes de fragments chevauchants
  • Caractérisation de séquences clonées dans des phages lambda ou des cosmides
  • Clonage et analyse de gènes eucaryotes[1][2][3]
  • Identification et clonage rapides de gènes entiers à partir de séquences d'ADN génomique ou d'ADNc (matériel de départ)
  • RT-PCR en deux étapes
Utilisez les tampons spéciaux de ce système, son mélange de nucléotides pour PCR ultra pur et son mélange d'ADN polymérases thermostables optimisé pour tous vos besoins de :
  • PCR
  • L'amplification de gros fragments
  • RT-PCR
Pour des amplicons de 20 kb à 35 kb, optez pour le système de PCR dNTPack Expand 20kb PLUS.
Caractéristiques et avantages
Le système de PCR longue portée Expand est idéal pour la cartographie et le séquençage de génomes, l'élaboration de cartes de fragments chevauchants, la caractérisation de séquences clonées dans des phages lambda ou des cosmides, ainsi que le clonage et l'analyse de gènes eucaryotes.
Les tampons de réaction fournis vous permettent d'amplifier des fragments d'ADN de 5 à 20 kb à partir d'ADN génomique humain et des fragments d'ADN de 40 kb à partir d'ADN λ.
Utilisez 3,75 U pour une PCR de 50 μl standard.
Chaque système dNTPack contient un mélange de nucléotides (sous forme de sels sodiques) 10 mM sans additif prêt à l'emploi.
  • Amplification de longues matrices
Amplifiez des matrices mesurant jusqu'à 25 kb avec une haute spécificité, un rendement élevé et une plus grande fidélité.
  • Gain de temps et de ressources
Utilisez un seul tampon et faites les retouches nécessaires avec les solutions de MgCl2 et de DMSO.
  • Pour toutes les applications nécessitant de longues matrices
Obtenez votre fragment d'intérêt à haut rendement.
  • Économique.
Utilisez la solution prémélangée de dNTP de qualité PCR.
Conditionnement
1 kit contenant 6 composants
Qualité
La fonction de chaque lot est contrôlée par PCR à l'aide d'ADN génomique humain et d'amorces spécifiques d'un fragment de 9 kb, 12 kb et 15 kb. Le mélange d'enzymes est testé afin de vérifier l'absence d'activités contaminantes, notamment les activités endonucléase ou exonucléase et l'activité de coupure, conformément aux procédures de contrôle qualité en vigueur.
Définition de l'unité
Activité volumique : 5 U/μl
Notes préparatoires
Concentration de travail : Concentration enzymatique standard : 3,5 U par réaction de 50 μl
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
L'utilisation de ce produit est protégée par des revendications de brevets américains et des revendications de brevets équivalentes en dehors des États-Unis. L'achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés pour l'utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l'acheteur. Aucun droit en vertu d'une autre revendication de brevet, aucun droit d'appliquer un procédé breveté et aucun droit d'assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur contre rémunération ou toute autre considération commerciale, n'est reconnu expressément, implicitement ou par préclusion. Ce produit est réservé aux activités de recherche. Les utilisations à des fins de diagnostic protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l'octroi d'une autre licence par Roche. Pour de plus amples informations sur l'achat de licences, contacter le directeur des licences : Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.
Expand is a trademark of Roche
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Expand Long Range Enzyme Mix
  • Expand Long Range Buffer with 12.5 mM MgCl2 5x concentrated
  • Expand Long Range Buffer without MgCl2 5x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO 100%
  • PCR Nucleotide Mix
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
203.0 °F
Point d'éclair (°C)
95 °C
Kwan-Wood G Lam et al.
Clinical chemistry, 58(10), 1467-1475 (2012-08-17)
A genomewide genetic and mutational profile of a fetus was recently determined via deep sequencing of maternal plasma DNA. This technology could have important applications for noninvasive prenatal diagnosis (NIPD) of many monogenic diseases. Relative haplotype dosage (RHDO) analysis, a
Jessica M Koczan et al.
Applied and environmental microbiology, 77(19), 7031-7039 (2011-08-09)
Biofilm formation plays a critical role in the pathogenesis of Erwinia amylovora and the systemic invasion of plant hosts. The functional role of the exopolysaccharides amylovoran and levan in pathogenesis and biofilm formation has been evaluated. However, the role of
Dali Huang et al.
Genes, chromosomes & cancer, 49(9), 810-818 (2010-07-08)
Chondroid lipoma, a rare benign adipose tissue tumor, may histologically resemble myxoid liposarcoma or extraskeletal myxoid chondrosarcoma, but is genetically distinct. In this study, an identical reciprocal translocation, t(11;16)(q13;p13), was identified in three chondroid lipomas, a finding consistent with previously