Principaux documents
TMTP01300
Millipore
Filtre membrane en polycarbonate, dimension de pores de 5,0 μm
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Isopore
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
20 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Parasitologie
  • Chimiotaxie
  • Essais biologiques
  • Cytologie
  • Contrôle de l'air
  • Détection de microplastiques
Attention
Une réduction de débits peut être observée après autoclavage.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1