Principaux documents
APFD09050
Millipore
Filtre membrane en fibres de verre, dimension de pores de 2,7 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre en fibres de verre sans résine liante
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Description
2.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
2.7 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
470 μm
Extractibles par gravimétrie
300%
Dimension de pores
2.7 μm pore size
90 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres en fibres de verre sans résine liante sont stables et conservent leur intégrité structurale à 500 °C. Ils peuvent servir aux analyses gravimétriques et à la filtration des gaz à haute température.
Application
  • Clarification des suspensions contenant des particules de plus de 1,0 µm
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
Caractéristiques et avantages
  • Filtre épais à faible taux de rétention et à débit élevé.
  • Utilisable pour la clarification des suspensions contenant des particules de plus de 1,0 μm.
Cheryl Hankins et al.
Marine pollution bulletin, 135, 587-593 (2018-10-12)
The impact that microplastics (<5 mm) have on scleractinian coral is largely unknown. This study investigated calcification effects, size limits, and retention times of microbeads and microfibers in two Caribbean species, Montastraea cavernosa and Orbicella faveolata, in a series of three
Jennifer M Davidson et al.
Phytopathology, 101(4), 492-501 (2011-03-12)
The transmission ecology of Phytophthora ramorum from bay laurel (Umbellularia californica) leaves was compared between mixed-evergreen and redwood forest types throughout winter and summer disease cycles in central, coastal California. In a preliminary multisite study, we found that abscission rates
Jonas Margot et al.
The Science of the total environment, 461-462, 480-498 (2013-06-12)
Many organic micropollutants present in wastewater, such as pharmaceuticals and pesticides, are poorly removed in conventional wastewater treatment plants (WWTPs). To reduce the release of these substances into the aquatic environment, advanced wastewater treatments are necessary. In this context, two