Principaux documents
TCTP01300
Millipore
Filtre membranaire Isopore
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polycarbonate, 10,0 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
140 °C max. temp.
69 L/min-cm2-psi air flow rate
~900 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
16 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
10.0 μm pore size
5-20 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : TCTP
La membrane Isopore est un filtre écran en polycarbonate à pistes gravées, recommandé pour toutes les analyses dans lesquelles l'échantillon est observé à la surface de la membrane. La membrane Isopore offre des avantages uniques pour l'analyse des contaminants aériens ou autres particules au moyen d'un microscope optique ou électronique. La membrane Isopore est constituée d'un film de polycarbonate de surface lisse semblable à du verre, pour une observation plus nette des échantillons. Le procédé de fabrication unique de la membrane garantit un diamètre de pores précis et une taille de pores uniforme, assurant ainsi une séparation précise des échantillons en fonction de la taille. Des filtres appariés en poids ne sont en général par nécessaires du fait du poids faible et constant en goudron et en cendres.
Caractéristiques et avantages :
•La structure de la membrane retient les particules sur la surface, ce qui simplifie le dénombrement et l'analyse
•Les membranes Isopore ne se colorent pas et par conséquent les interférences dues au bruit de fond sont faibles
•Membranes non hygroscopiques, permettant un séchage rapide et un temps d'analyse de l'échantillon réduit
•Le matériau translucide ne requiert pas de clarification pour la microscopie en lumière transmise ; également disponible en version brune
Applications :
Surveillance de l'air, microscopie en épifluorescence, tests de chimiotaxie
Type de filtre : Filtre écran
Application
  • Chimiotaxie
  • Essais biologiques
  • Cytologie
  • Contrôle de l'air
  • Détection de microplastiques
Attention
Une réduction des débits peut se produire après autoclavage.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany