ATTP01300
Filtre membrane en polycarbonate, dimension de pores de 0,8 μm
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Isopore
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore™
Millipore
Paramètres
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diamètre
13 mm
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
25 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore™
Dimension de pores
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
Point de bulle
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Application
- Microscopie à lumière réfléchie
- Analyse par MEB
- Analyse gravimétrique
- Contrôle de la contamination de l'air
- Contrôle de l'amiante
- Détection de microplastiques
- Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques