LSWP04700
Filtre membrane Mitex™
Mitex™, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 5,0 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mitex™
Paramètres
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
170 μm
Couleur
white
Matrice
Mitex™
Dimension de pores
5.0 μm pore size
60 % porosity
Point de bulle
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
- Clarification des acides, des bases et des fluides cryogéniques
- Clarification des agents de propulsion
- Isolement d'ARN
- Surveillance de la qualité de l'air
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13