Key Documents
SPR0LSIA1
Milli-Q
Cartouche de purification SmartPak DQ3 LT
Purifies pure and ultrapure water for Direct-Q® systems with low (<15 °C) feed water temperature 
Synonyme(s) :
Pack de purification SmartPak®, Pack de purification basse température (LT) SmartPak® DQ3
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
Produces ultrapure water directly from tap water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
SmartPak®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le pack de purification SmartPak® DQ3 basse température (LT) associe plusieurs médias de purification sélectifs pour produire directement de l'eau pure de type 3 et de l'eau ultrapure de type 1 à partir d'eau du robinet.
Le SmartPak® DQ3 est une double cartouche tout-en-un qui élimine les impuretés présentes à l'état de traces dans l'eau du robinet. La première cartouche associe des médias de prétraitement et une membrane d'osmose inverse (OI). La seconde contient des résines échangeuses d'ions.
Ce pack contient la résine échangeuse d'ions à lit mélangé pour qualité ultrapure Jetpore® (marque exclusive) pour produire de l'eau pure et ultrapure directement à partir d'eau du robinet.
Le SmartPak® doit être remplacé à intervalles réguliers lors des opérations de maintenance du système.
À utiliser avec les systèmes de purification Direct-Q® alimentés en eau à basse température (< 15 °C).
Application
Ce pack permet de débarrasser l'eau de différents contaminants (ions, composés organiques, particules…).
Caractéristiques et avantages
  • Prétraitement (charbon actif et filtre en profondeur)
  • Cartouche d'osmose inverse
  • Charbon actif synthétique
  • Résines échangeuses d'ions vierges
  • Maintenance simplifiée : facile à installer et à remplacer
  • Certificat de qualité disponible en ligne
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany