Principaux documents
SANIKIT01
Milli-Q
Kit de décontamination
For Direct-Q® 3 / RiOs 3 / RiOs-DI® 3 tank Integrated Tanks
Synonyme(s) :
Kit de décontamination pour cuve intégrée Direct-Q®, RiOs ou RiOs-DI®
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
minimum tank level display of at least 50%; Total time = 4.5 hrs
Conditionnement
pkg of 1 kit
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Une décontamination du système est effectuée pour empêcher la prolifération de bactéries dans le système et la cuve. Une décontamination de la cuve est effectuée pour empêcher la prolifération de bactéries dans la cuve uniquement. Il est recommandé de décontaminer le système au moins une fois par an.
Application
Kit de décontamination pour cuve Direct-Q® 3, RiOs 3 ou RiOs-DI® 3.
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany