Key Documents
LCPAK0001
Milli-Q
Polisseur LC-Pak
Placed at the point of dispense of Direct-Q, Milli-Q Direct / Reference, Simplicity and Synergy systems, Designed for trace and ultra-trace organic analysis by HPLC, UHPLC, LC-MS, and LC-MS/MS
Synonyme(s) :
Polisseur LC-Pak®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
Niveau de qualité
Caractéristiques
removal of trace organics
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
LC-Pak®
Technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC: suitable
Volume
500 L
500000 mL
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le polisseur LC-PAK® est une cartouche de purification qui contient de la silice en phase inverse granulaire de type C18. Il est homologué pour délivrer une qualité d'eau adaptée à l'analyse de traces et d'ultratraces de contaminants organiques.
À la fois efficace et pratique, ce dispositif compact donne accès à de l'eau ultrapure fraîchement purifiée au niveau du point de distribution des systèmes de purification compatibles.
Application
L'eau ultrapure traitée par un polisseur LC-Pak® peut servir à préparer des éluants, des tampons et des blancs, à diluer des échantillons et à préparer des étalons pour les analyses par HPLC, UHPLC, LC-MS et LC-MS-MS.
Caractéristiques et avantages
  • Produit fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001.
  • La silice granulaire de type C18 contenue dans le tube en polypropylène est bien tassée par un disque de compression afin d'éviter la formation de cheminements préférentiels. L'eau qui traverse le polisseur LC-Pak® entre ainsi en contact étroit avec les chaînes en C18 qui relient les molécules organiques par des interactions hydrophobes.
  • Production d'au moins 500 l d'eau adaptée à l'analyse de traces et d'ultratraces de contaminants organiques, lorsque l'eau d'alimentation provient d'un système Milli-Q® (eau ultrapure).
  • Maintenance aisée : polisseur facile à installer et à remplacer.
  • Cartouche LC-Pak® livrée sous emballage hermétique et accompagnée d'un certificat de qualité.
  • À activer au méthanol de qualité supérieure avant utilisation.
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Halogenated fatty amides--A brand new class of disinfection by-products
Kosyakov DS, et al.
Water Research, 127, 183-190 (2017)
Selective quantification of DOSS in marine sediment and sediment-trap solids by LC-QTOF-MS
Perkins MJ, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(4), 971-978 (2017)
Quantitation of vitamin K1 in serum using online SPE-LC-MS/MS and the challenges of working with vitamin K
Andersen IB, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1117, 41-48 (2019)
Articles
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
Afficher tout