SPR00SIA1
Pack de purification SmartPak® DQ3
For use with Direct-Q® 3 Systems
Synonyme(s) :
Pack de purification SmartPak®
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Caractéristiques
A unique purification pak to produce ultrapure water directly from tap water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
SmartPak®
Paramètres
>0.5 L/min flow rate
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Consommables d'origine pour le remplacement du pack de purification SmartPak® DQ3 basse température (LT)
- Prétraitement (charbon actif et filtre en profondeur)
- Cartouche d'osmose inverse
- Charbon actif synthétique
- Résines échangeuses d'ions vierges