Key Documents
SYN185UV1
Milli-Q
Lampe UV de photo-oxydation
For use with Direct-Q® UV and Simplicity® UV systems, For photooxidation of organic compounds
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
6W
Conditionnement
pkg of 1 unit
Absorption UV
λ: 185 nm Amax
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Simplicity® UV
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cette lampe UV de photo-oxydation est conçue pour photo-oxyder les composés organiques dans l′eau. La longueur d′onde double réduit les composés organiques totaux (COT) à moins de 5 ppb pour les applications délicates.
Les lampes UV doivent être périodiquement remplacées lors de la maintenance du système.
Pour une utilisation avec les systèmes de purification d′eau Direct-Q® et Simplicity®.
Application
La lampe UV de photo-oxydation est recommandée pour les laboratoires qui travaillent avec des applications sensibles aux matières organiques, telles que la CLHP, la GC ou les analyses des COT.
Caractéristiques et avantages
  • Lampe UV 185/254 nm
  • Effet de photo-oxydation
  • Remplacement aisé
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany