Principaux documents
SLHV013SL
Millipore
Unité de filtration Millex-HV (stérile)
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonyme(s) :
Millex-HV 0.45µm Filter Unit, Millex-HV 13MM Filter Unit, Millex (13 mm) Filter with Durapore® Membrane, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
CE compliant
holdup volume≤ 50 μL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
≥12 mL/min water flow rate
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
Volume
10 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration Millex-HV (stérile) est un dispositif médical conçu pour être utilisé comme filtre pour seringue afin de clarifier des solutions de faible volume dans des applications de soins directs aux patients et de préparations officinales.
Application
  • Clarification de solutions aqueuses (éluats de colonnes, additifs pour culture tissulaire, échantillons d'HPLC, produits pharmaceutiques contenant des protéines, etc.) dans des volumes de 0,5 à 10 ml
  • Convient comme filtre pour seringue pour stériliser et/ou clarifier des solutions de faible volume dans des applications de soins directs aux patients et de préparations officinales
  • Parmi les bénéfices cliniques figure la réduction des micro-organismes, des particules, des précipités et des poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane dans les solutions à usage clinique
Caractéristiques et avantages
  • À usage unique, apyrogène et non toxique
  • Membrane en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) Durapore® à faible adsorption protéique
  • Résistant aux solvants
  • Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Henrietta W Bennett et al.
Molecular biology of the cell, 31(7), 619-639 (2020-01-03)
Primary cilia in many cell types contain a periaxonemal subcompartment called the inversin compartment. Four proteins have been found to assemble within the inversin compartment: INVS, ANKS6, NEK8, and NPHP3. The function of the inversin compartment is unknown, but it