Principaux documents
SLHVR33RS
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue Millex-HV, Filtre pour seringue en PVDF de 0,45 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PVDF membrane
modified acrylic housing
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pk of 50
Fabricant/nom de marque
Millex SLHVR33RS
Paramètres
≥300 mL/min water flow rate
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Hauteur
27 mm
Diamètre
33 mm
Volume
100 mL
Couleur
yellow
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Point de bulle
≥22 psi, water
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Description générale
Les filtres pour seringue Millex stériles conviennent parfaitement à la stérilisation des solvants organiques, des solutions aqueuses ou des gaz/de l'air. De nombreuses méthodes de préparation d'échantillons préconisent l'utilisation de filtres Millex dont la qualité et la fiabilité restent inégalées. Caractérisés par un volume mort minimal et des débits plus rapides, les filtres Millex résistent en outre à des pressions de fonctionnement plus élevées et sont chimiquement compatibles avec une multitude d'échantillons et de solvants, ce qui minimise le relargage des impuretés extractibles. Les filtres Millex sont fabriqués dans un environnement contrôlé et automatisé, dans le respect des normes de qualité les plus strictes.
Application
Stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques ou de solutions aqueuses
Caractéristiques et avantages
  • Adapté à diverses applications en fonction du type de membrane, du support et du niveau de validation
  • Faibles taux d'extractibles et membranes à faible adsorption pour une perte minimale d'échantillon
  • Débit et pression de fonctionnement plus élevés répondant aux besoins de haute performance
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Questions
  1. Ist dieses Produkt geeignet, um damit den Überstand von Lentivirus-produzierenden HEK293T Zellen zu filter? Also können die Viruspartikel unbeschädigt den Filter passieren?
    1 answer
    1. The Millex® filters are designed to remove microorganisms, particles, precipitates, and undissolved powders larger than the membrane’s rated pore size, which for this product is 0.45 μm. A lentiviral particle is typically 80-100 nm (0.080 - 0.100μm) in diameter, so these should pass through the pores easily.
      For compatibility information, operating steps, and other product specifications, please view this user guide: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/327/360/millex-sterile-syringe-filter-pw05510w-ms.pdf