SLHVR13SL
Filtre pour seringue Millex™ en PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-HV, Filtre pour seringue avec membrane en PVDF MF-Millipore™, Filtre pour seringue avec membrane en PVDF de 0,45 µm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Gamme de produits
Millex™
Durée de conservation
3 yr
Caractéristiques
hydrophilic
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure at 100 psi
Technique(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Diamètre
13 mm
inlet to outlet H
21 mm
Volume
10 mL
Couleur
natural
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
tissue culture medium
mild organic solvent(s)
aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Adapté à diverses applications en fonction du type de membrane, du support et du niveau de validation
- Unités de filtration spécialement conçues pour protéger les capteurs de pression d'hémodialyse du sang et de l'humidité ainsi que les lignes de vide
- Faibles taux d'extractibles et membranes à faible adsorption pour une perte minimale d'échantillon
- Débit et pression de fonctionnement plus élevés répondant aux besoins à haute performance
Stérilisation de solutions aqueuses, de solvants organiques et de gaz ; filtration de produits contenant des petites molécules ou des protéines de grande valeur.
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration
- Application : filtration stérilisante
- Usage prévu : stérilisation de petits volumes de solutions aqueuses
- Mode d'emploi : se reporter au chapitre "Instructions d'utilisation" du mode d'emploi du filtre pour seringue Millex™
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.