Principaux documents
SLGVX13
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-GV, Filtre pour seringue avec membrane Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue en PVDF de 0,22 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
16 L/min flow rate
16 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
yellow
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Point de bulle
≥3.4 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Présentation des filtres pour seringue non stériles Millex avec membrane Durapore (PVDF)
•Faible adsorption protéique pour réduire au minimum l'interaction avec votre échantillon et optimiser sa récupération
•Compatibles avec les solutions aqueuses et faiblement organiques
•Disponibles avec des dimensions de pores de 0,22 μm et 0,45 μm et en trois diamètres différents pour répondre à tous vos besoins
•Constitués de polypropylène ou de polyéthylène haute densité (HDPE), présentant de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique
Disponibles en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
Références se terminant par NL (-------NL) : 100 par pack
Références se terminant par TL (-------TL) : 100 par pack. Ces filtres pour seringue sont équipés d'un tube de prolongement
Références se terminant par NB (-------NB) : 250 par pack
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
Applications :
Filtration d'échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spectrométrie de masse ; filtration de solvants ; filtration d'échantillons biologiques et de solutions de protéines
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général en laboratoire
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
Vue d'ensemble de l'analyse des impuretés nitrosamines, des réglementations mondiales et des considérations essentielles dans la sélection des filtres pour la préparation et l'analyse des échantillons.
Vue d'ensemble de l'analyse des impuretés nitrosamines, des réglementations mondiales et des considérations essentielles dans la sélection des filtres pour la préparation et l'analyse des échantillons.
Afficher tout