SLGVR33RS
Filtre pour seringue Millex™ en PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue Millex-GV, Filtre pour seringue en PVDF de 0,22 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
modified acrylic housing
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Gamme de produits
Millex™
Durée de conservation
3 yr
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pk of 50
Paramètres
≥40 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Diamètre
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Couleur
yellow
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Point de bulle
≥50 psi, water
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Type de liaison
Protein low binding
Description générale
Application
- Stérilisation de milieux de culture tissulaire, de solutions protéiques ou de solutions aqueuses
- Stérilisation de solutions aqueuses, de solvants organiques et de gaz
- Filtration de produits contenant des petites molécules ou des protéines de grande valeur
Caractéristiques et avantages
- Très faible adsorption protéique
- Faibles taux d'extractibles et membranes à faible adsorption pour une perte minimale d'échantillon
- Débit et pression de fonctionnement plus élevés répondant aux besoins de haute performance