Principaux documents
FHUP04700
Millipore
Filtre membrane Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic, thickness 50 μm
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, 0,45 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Agence
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Paramètres
130 °C max. temp.
75 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
50 μm
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Point de bulle
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : FHUP
Notre membrane Fluoropore® en polytétrafluoroéthylène (PTFE), un polymère hydrophobe, est liée à un support en polyéthylène de haute densité afin d′améliorer la manipulation du filtre dans les applications courantes. Les membranes Fluoropore sont compatibles avec un vaste éventail de substances chimiques et permettent d′atteindre des débits élevés et uniformes. (À noter, les références contenant la mention « FHUP » sont des produits non laminés, ou produits sans support.)
Notre membrane Omnipore en PTFE hydrophile est compatible avec pratiquement tous les solvants et toutes les solutions acides et alcalines.
Caractéristiques et avantages :
- Biologiquement et chimiquement inerte
- Débits élevés grâce à une grande porosité
- Modèles en PTFE hydrophobe et hydrophile disponibles pour la filtration d′échantillons aqueux et organiques
Applications :
Membrane Fluoropore : clarification des acides, bases et solvants ; contrôle de l′air ; filtration et ventilation de gaz ; spectroscopie UV
- Membrane Omnipore : filtration de solutions aqueuses ; clarification des solutions acides et alcalines
Type de filtre : Filtre écran
Application
  • Clarification des acides, bases et solvants
  • Évent ou filtration des gaz
  • Spectroscopie UV
  • Surveillance des particules
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.