Key Documents
FHLC04700
Millipore
Filtre membrane LCR
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
130 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
140 μm , maximum
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Dimension de pores
0.45 μm pore size
80 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : FHLC
La membrane LCR est une membrane en PTFE hydrophile sans support, compatible avec tous les solvants de CLHP couramment utilisés. La membrane subit un traitement spécial pour éliminer les extractibles résiduels, pour faire en sorte de ne pas ajouter de substances aux solvants de CLHP et obtenir ainsi des résultats d′analyse plus clairs.
Caractéristiques et avantages :
•La membrane hydrophile peut être utilisée pour filtrer les liquides aqueux sans mouillage préalable
•La membrane ultra-propre n′ajoute pas d′extractibles à vos échantillons ou solvants
Applications :
Filtration de la phase mobile de CLHP ; Clarification des acides, bases et solutions de protéines diluées ; Isolement de l′ARN
Type de membrane : Filtre écran
Application
  • Filtration de phase mobile HPLC
  • Clarification des acides, bases et solutions de protéines diluées
  • Isolement de l'ARN
  • Détection de microplastiques
Articles
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Découvrez comment la sélection des filtres et la filtration des échantillons et des phases mobiles influent sur la contre-pression en HPLC et sur la durée de vie de la colonne.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Afficher tout