Principaux documents
FGLP09050
Millipore
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 0,22 µm
Fluoropore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Fluoropore
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Paramètres
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
85 % porosity
Point de bulle
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : FGLP
Notre membrane Fluoropore® en polymère polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe est liée à un support en polyéthylène haute densité afin d'améliorer sa maniabilité dans les applications courantes. Les membranes Fluoropore se caractérisent par une large compatibilité chimique, des débits importants et des performances reproductibles. (Attention : les produits dont la référence contient les lettres "FHUP" sont sans trame ou sans support.)
Notre membrane Omnipore en PTFE hydrophile est compatible avec la quasi-totalité des solvants et des solutions acides et basiques.
Caractéristiques et avantages :
- Produit biologiquement et chimiquement inerte
- Porosité élevée pour un débit rapide
- Produit disponible en PTFE hydrophobe ou hydrophile pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
- Membrane Fluoropore : clarification des acides, bases et solvants ; contrôle de la qualité de l'air ; évent et filtration des gaz ; spectroscopie UV
- Membrane Omnipore : filtration des solutions aqueuses ; clarification des solutions acides et basiques
Type de membrane : filtre écran
Application
  • Clarification des acides, bases et solvants
  • Évent ou filtration des gaz
  • Spectroscopie UV
  • Surveillance des particules
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane d'une dimension de pores de 0,2 μm (ou inférieure) élimine efficacement les contaminants biologiques comme les bactéries, moisissures et levures.
  • Conditions de stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany