Principaux documents
EDSKIT001
Milli-Q
Kit d'installation pour Application-Pak
For use with various lab water purification systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NA.21
Conditionnement
pkg of 1 kit
Longueur
12.7 cm
Compatibilité
for use with EDS-Pak®
for use with LC-Pak®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le kit d'installation et de conditionnement de cartouche comprend les pièces réutilisables suivantes :
  • connexion ¼ gaz F – raccord cannelé en polyéthylène avec joint torique
  • raccords ¼ G F – ¼ gaz F en polyéthylène pour la connexion aux systèmes Millipak®
  • cloche de protection
Application
À utiliser avec le polisseur LC-Pak®/EDS-Pak®. Ce kit est destiné à l'installation initiale et à l'activation des produits Application Pak.
Informations légales
EDS-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany