Principaux documents
LCPAK00A1
Milli-Q
Polisseur LC-Pak
Placed at the point of dispense of Milli-Q® IQ/EQ 7 series water systems. Suitable for HPLC, UHPLC, LC-MS and LC-MS/MS analyses.
Synonyme(s) :
Polisseur LC-Pak®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Matériaux
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
Niveau de qualité
Caractéristiques
removal of trace organics
Conditionnement
pkg of 1 unit
Technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC: suitable
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le polisseur LC-Pak® est une cartouche de purification qui contient de la silice en phase inverse de type C18 granulaire et poreuse. Il est homologué pour délivrer une qualité d'eau adaptée à l'analyse de traces et d'ultra-traces de contaminants organiques.
À la fois efficace et pratique, ce dispositif compact donne accès à de l'eau ultra pure fraîchement purifiée au niveau du point de distribution Q-POD®des systèmes de purification compatibles Milli-Q® IQ et de la gamme EQ 7.
Application
L'eau ultrapure traitée par un polisseur LC-Pak® peut servir à préparer des éluants, des tampons et des blancs, à diluer des échantillons et à préparer des étalons pour les analyses par LC-MS et LC-MS-MS.
Caractéristiques et avantages
  • Produit accompagné d'un certificat de qualité
  • Production d'au moins 500 l d'eau adaptée à l'analyse de traces et d'ultratraces de contaminants organiques, lorsque l'eau d'alimentation provient d'un système Milli-Q® (eau ultrapure).
  • À activer au méthanol de qualité supérieure avant utilisation
  • Produit livré sous emballage hermétique avec sa cloche de protection
  • Embout inférieur repensé pour sécuriser l'installation de la cloche de protection
  • Maintenance simplifiée : facile à installer et à remplacer
  • Étiquette RFID e-Sure avec connexion au distributeur Q-POD®, assurant une traçabilité totale (gestion des données) et permettant un suivi automatique des niveaux de consommables via l'interface tactile du POD.
Informations légales
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ida Boegh Andersen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1117, 41-48 (2019-04-18)
Vitamin K1 (phylloquinone) is one of the vitamin Ks. Several studies have previously investigated the role of vitamin K1 status in respect to disease, but without consistent results. Since vitamin K deficiency has been associated with different disease states it
Dmitry S Kosyakov et al.
Water research, 127, 183-190 (2017-10-20)
An array of similar halogenated nitrogen-containing compounds with elemental composition CnH2nNO2X, CnH2n-2NO2X and CnH2n-1NOX2 (X = Cl, Br; n = 16, 18, 22) was detected in drinking water with high performance liquid chromatography - high resolution mass spectrometry (HPLC-HRMS) method. Compounds of this type
Jyrki Viidanoja
Journal of chromatography. A, 1480, 106-111 (2016-12-21)
A new liquid chromatography-electrospray ionization-tandem Mass Spectrometry (LC-ESI-MS/MS) method was developed for the determination of more than 20 C1-C6 alkyl and alkanolamines in aqueous matrices. The method employs Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Multiple Reaction Monitoring (HILIC-MRM) with a ZIC-pHILIC column
Articles
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
Afficher tout
Contenu apparenté
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.