Accessoires pour les systèmes de purification d'eau de laboratoire Milli-Q®
Pour permettre une utilisation optimale de l'espace et garantir les conditions de sécurité et de salubrité de votre solution de purification d'eau, nous proposons une gamme d'accessoires. Ils répondront aux besoins spécifiques et à l'environnement de votre laboratoire.
Options d'installation qui font gagner un espace précieux sur une paillasse, détecteurs d'eau qui surveillent les déversements accidentels ou notre incontournable pédale de commande qui offre un confort d'utilisation irremplaçable pour votre journée de travail. Trouvez une réponse à vos exigences spécifiques avec les accessoires de la liste ci-dessous, classés de la façon suivante :
- Installation – S'adapter au mieux à votre espace
- Sécurité – Détecter les fuites et garantir un approvisionnement en eau ininterrompu
- Décontamination – Protéger votre système et la qualité de l'eau
- Qualité – Surveiller les différents paramètres de pureté
- Confort d'utilisation – Pour une journée plus productive
La décontamination UV : une protection de l'eau pure stockée
Lors du stockage de l'eau purifiée, la prolifération des bactéries demeure une préoccupation. Le module de décontamination automatique (ASM) irradie à intervalles réguliers les parois internes de votre cuve de stockage à l'aide d'une lampe UV bactéricide pour prévenir la croissance bactérienne et la formation d'un biofilm. Une simple exposition aux UV quotidienne de 10 minutes est suffisante pour éviter de recourir à des désinfections chimiques régulières.
- L'exposition automatique aux UV réduit les niveaux de bactéries
- Supprime ou limite considérablement le recours aux décontaminations chimiques
- L'option de détection d'eau protège le laboratoire des fuites d'eau
Pour les systèmes d'eau centralisés, une lampe UV peut également être placée à l'intérieur de la boucle de distribution pour irradier l'eau qui y circule, avant qu'elle n'alimente des instruments ou de l'équipement ou qu'elle ne retourne dans le réservoir.
Products
Les détecteurs d'eau : détecter les fuites et éviter les dommages
Les détecteurs d'eau réduisent grandement le risque d'inonder et d'endommager votre laboratoire et les autres instruments. Les détecteurs peuvent être placés aux endroits qui conviennent le mieux dans votre laboratoire, généralement sur le sol ou sur une paillasse. Dans l'éventualité peu probable d'une fuite, le capteur détectera la présence d'eau et coupera automatiquement l'alimentation en eau, qu'il s'agisse du système ou de l'alimentation principale.
La pédale de commande : une distribution de l'eau en mode mains-libres très pratique
Soyez plus productif en utilisant la pédale pour commander votre système de purification d'eau. Connectée à un distributeur d'eau ultra pure Q-POD® ou à un distributeur d'eau pure E-POD®, la pédale de commande vous permet de contrôler la distribution d'eau à distance par une simple pression du pied.
- Gain de temps en cas de distribution répétée d'un même volume.
- Soutient les protocoles sanitaires des laboratoires, car les utilisateurs n'ont pas besoin de toucher le système pour accéder à l'eau.
- Un câble de 3 m offre une grande souplesse de positionnement de la pédale en fonction des contraintes de l'agencement du laboratoire.
Ressources apparentées
- Data Sheet: Foot Pedal
The foot pedal allows scientists to perform hands-free dispensing of purified water. When connected to a Q-POD® or E-POD® dispenser, the foot pedal remotely controls water delivery by a simple push of the foot.
- Data Sheet: Water Sensor
Water sensors exist in 2 versions; they can be connected to the water system or to the main water supply. Their sensors can be placed where most convenient for the lab, typically on the floor or benchtop. In the unlikely event of a leak, the water sensor will detect the presence of water and automatically shut down the feed water access whether it be the system or main water supply.
- Data Sheet: Air Gap Device
The air gap is a small plastic device that is placed on tubing going from the water system to the drain. This creates an unobstructed vertical space, the “air gap” which will prevent contaminants in the drain from going back into the system.
- Data Sheet: Emergency Backup Function
In the unlikely event of AFS® breakdown, the emergency backup function can be installed to provide AFS® customers,
- Data Sheet: Automatic Sanitization Module (ASM)
The A.S.M. UV unit installs into the top of MilliporeSigma S.D.S. 200 and 350 liter storage tanks. The 254 nanometer UV lamp extends into the top of the tank to prevent the proliferation of bacteria and formation of biofilm on the inner surfaces of the storage tank. The A.S.M. is controlled automatically by MilliporeSigma RiOs™ and Elix® water purification systems.