Key Documents
ZFMQ000PR
Milli-Q
Régulateur de pression d'eau d'alimentation
Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
Synonyme(s) :
Régulateur de pression d'eau pour systèmes Milli-Q®
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
stainless steel valve body (with EPDM molding)
Conditionnement
pkg of 1 unit
L × l × H
165 mm × 130 mm × 125 mm
Compatibilité
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ajuste la pression d'arrivée d'eau en amont des systèmes de purification d'eau en fonction de leurs besoins.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany