Principaux documents
8.02961
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
About This Item
Formule linéaire :
(OCH3)2C4H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
211-797-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>205 °C
Puissance
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2.0-12.3 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 300 g/L in H2O)
Point d'ébullition
145-148 °C/1.013 hPa
Pf
-45 °C
Température de transition
flash point 35 °C
Solubilité
300 g/L
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.022 - 1.024
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup