Principaux documents
8.03265
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol
(mixture of isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
Dipropylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.17
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
246-770-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
310 °C (DIN 51794)
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.9-12.6 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
231-235 °C/1013 hPa
Pf
-32 °C
Température de transition
flash point 121 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
QYSXYAURTRCDJU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.020 - 1.022
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
266.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
130 °C - closed cup