Principaux documents
D138002
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,3-acetonedicarboxylate
96%
Synonyme(s) :
Dimethyl-3-oxoglutarate
About This Item
Formule linéaire :
CO(CH2COOCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.15
Beilstein:
1366042
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
237-241 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves