Principaux documents
D137103
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis and trans
98%
Synonyme(s) :
Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro Beilstein :
104261
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
Point d'ébullition
145-147 °C (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC1CCC(OC)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup