Documents
I9516
Sigma-Aldrich
2-Propanol
≥99.5%, for molecular biology, suitable for RNA extraction, DNA extraction, BioReagent
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro Beilstein :
635639
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.52
product name
2-Propanol, for molecular biology, BioReagent, ≥99.5%
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Technique(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
Impuretés
≤0.2% water
water
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (completely)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for precipitation of nucleic acids
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'isopropanol est un solvant organique polaire, limpide et incolore habituellement utilisé dans les laboratoires de chimie et de biologie moléculaire. Il peut dissoudre un grand nombre de produits chimiques et s'évapore rapidement. Ce produit (2-propanol) est de qualité "biologie moléculaire". Il convient à la précipitation des acides nucléiques.
Protocoles utilisant de l'isopropanol :
  • Précipitation de l'ADN contenu dans des tissus de mammifère, extraction du bromure d'éthidium présent dans des échantillons d'ADN et isolement de l'ARN contenu dans les cellules et les tissus.
  • Cristallisation des protéines.
  • Isolement de rétinoïdes à partir de matrices biologiques en vue d'une analyse par HPLC ou HPLC-MS.
Application
Le propan-2-ol a été utilisé :
  • Pour l'extraction de l'ADN et de l'ARN
  • Pour la détermination des taux d'hydroxyproline (The Merck Index, 12th ed)
  • Pour le contrôle de la viabilité cellulaire au moyen d'un test au MTT
  • Dans l'hybridation de puces à ADN
Convient à la précipitation de l'ADN selon les protocoles classiques. Peut également être utilisé comme solvant pour la préparation de solutions destinées aux applications de biologie moléculaire.
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Robert B Nicewonger et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(14), 1799-1802 (2002-06-28)
In this paper, we describe the synthesis of N-(6-cyano-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-5-substituted-1,3-dihydropyridino[2,3-d] pyrimidin-7-yl)imides 1. We will show the synthesis of 1 using both conventional heating and microwave techniques. In addition, the imide was attached to polystyrene and this immobilized imide was equally as
S Knapp et al.
Proteins, 23(4), 595-597 (1995-12-01)
The thermostable amylopullulanase from Pyrococcus woesei was crystallized. Crystals, suitable for a crystallographic analysis up to a size of 0.6 mm in their longest dimension, have been obtained by the vapor diffusion method in a solution containing polyethyleneglycol 4000 (PEG
Peter K Davidsen et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 110(2), 309-317 (2010-10-30)
MicroRNAs (miRNA), small noncoding RNA molecules, may regulate protein synthesis, while resistance exercise training (RT) is an efficient strategy for stimulating muscle protein synthesis in vivo. However, RT increases muscle mass, with a very wide range of effectiveness in humans.
Christudas Morais et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 25(5), 1462-1474 (2009-12-29)
Renal cell carcinoma (RCC) is a highly metastatic and lethal disease with few efficacious treatments. Many studies have shown that the ubiquitous transcription factor nuclear factor kappa B (NF-kappaB) plays a key role in the development and progression of many
M J Romão et al.
European journal of biochemistry, 215(3), 729-732 (1993-08-01)
The Desulfovibrio gigas aldehyde oxidoreductase contains molybdenum bound to a pterin cofactor and [2Fe-2S] centers. The enzyme was characterized by SDS/PAGE, gel-filtration and analytical ultracentrifugation experiments. It was crystallized at 4 degrees C, pH 7.2, using isopropanol and MgCl2 as
Articles
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Protocoles
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
Afficher tout
Contenu apparenté
Isopropanol is a polar organic solvent that is widely used in chemistry, biochemistry and molecular biology