654205-M
TNF-α, Human, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
TNF-α, Human, Recombinant, E. coli, rhTNF-α, rh-Cachectin, Tumor Necrosis Factor-α
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Description
RTECS - MT6435000
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤0.1 ng/μg Endotoxin (ng/μg TNF-α)
Solubilité
distilled water: 0.1—1 mg/mL
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Tsuchida, H., et al. 1995. J. Immunol. 154, 2403.
Westwick, J.K., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 22689.
Polunovsky, V.A., et al. 1994. Exp. Cell Res.214, 584.
Koide, M., et al. 1993. FEBS Lett.318, 213.
Vilcek, J., and Lee, T.H. 1991. J. Biol. Chem.266, 7313.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable