GF023
Facteur de nécrose tumorale-α, protéine humaine recombinante
Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha) is a potent lymphoid factor that exerts cytotoxic effects on a wide range of tumor cells & certain other target cells.
Synonyme(s) :
TNF-alpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Pureté
>97% (SDS-PAGE)
Activité spécifique
≥2 x 107 U/mg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Description générale
Le facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-alpha) est un facteur lymphoïde puissant qui exerce des effets cytotoxiques sur un large éventail de cellules tumorales et sur certaines autres cellules cibles. La forme mature du TNF-alpha humain contient 157 résidus d'acides aminés. GF023 est un polypeptide recombinant contenant la forme mature du TNF-a humain avec un tag polyhistidine à son extrémité amino-terminale.
Origine du produit : E. coli
Application
Pour la plupart des applications in vitro, le TNF-alpha exerce son activité biologique dans la plage de concentrations allant de 0,05 à 20,0 ng/mL. Les cellules présentant une réponse sont (liste non exhaustive) : Cellules tumorales, certaines autres cellules.
Forme physique
Lyophilisé à partir d'une solution de Tris 3 mM, pH 8,0.
Stockage et stabilité
Bien qu'elle soit stable à température ambiante, la poudre lyophilisée se conserve mieux déshydratée à -20 °C. À reconstituer dans de l'eau distillée stérile de façon à atteindre une concentration entre 0,1 et 1,0 mg/mL. Remarque : Laissez le flacon de produit reconstitué revenir à température ambiante pendant 2 heures avant de l'utiliser. Cette solution peut être diluée dans d'autres solutions tamponnées et conservée à 4 °C pendant une semaine, ou à -20 °C en vue d'une utilisation ultérieure. Le TNF-alpha reconstitué doit être conservé en aliquotes non diluées à -20 °C et pendant six mois maximum.
Remarque sur l'analyse
Activité spécifique : Le TNF-alpha humain de Chemicon présente une activité biologique complète par comparaison aux étalons. Sa DE50, déterminée d'après la cytolyse de cellules L929 de souris en présence d'actinomycine D, est ≤ 0,05 ng/mL.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1155, 125-132 (2014-05-03)
Hepatitis C virus (HCV) often causes chronic infection in humans, although the mechanisms for viral chronicity are not clearly understood. Tumor necrosis factor-α (TNF-α)-mediated apoptosis is a key element in a host organism's defense inhibiting viral spread and persistence. HCV
The Biochemical journal, 477(17), 3299-3311 (2020-09-18)
TNFα is a pro-inflammatory cytokine that is a therapeutic target for inflammatory autoimmune disorders. Thus, TNFα antagonists are successfully used for the treatment of these disorders. Here, new association patterns of rhTNFα and its antagonists Adalimumab and Etanercept are disclosed.
Proteins, 89(11), 1557-1564 (2021-07-13)
The neutralization of tumor necrosis factor alpha (TNFα) with biopharmaceuticals is a successful therapy for inflammatory diseases. Currently, one of the main TNFα-antagonists is Etanercept, a dimeric TNF-R2 ectodomain. Considering that TNFα and its receptors are homotrimers, we proposed that
Biology, 11(11) (2022-11-12)
Cancer is the utmost common disease-causing death worldwide, characterized by uncontrollable cell division with the potential of metastasis. Overexpression of the Inhibitors of Apoptosis proteins (IAPs) and autophagy correlates with tumorigenesis, therapeutic resistance, and reoccurrence after anticancer therapies. This study
Nature communications, 8, 15556-15556 (2017-06-06)
Inflammasomes are protein platforms linking recognition of microbe, pathogen-associated and damage-associated molecular patterns by cytosolic sensory proteins to caspase-1 activation. Caspase-1 promotes pyroptotic cell death and the maturation and secretion of interleukin (IL)-1β and IL-18, which trigger inflammatory responses to