Key Documents
T6674
Sigma-Aldrich
Facteur de nécrose tumorale-α human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
hTNF-α, TNF-α
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Facteur de nécrose tumorale-α human, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Puissance
0.02-0.3 ng/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
~17.4 kDa
Conditionnement
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Application
Le TNF-α stimule la croissance des fibroblastes humains et d′autres lignées cellulaires, active les ostéoclastes et les neutrophiles polymorphonucléaires, et induit la production d′interleukine-1, de prostaglandine E2 et de collagénase.
Le facteur de nécrose tumorale-α (TNFα) humain a été utilisé :
  • Pour analyser les effets de cellules neuronales et gliales humaines (HNG) ayant subi un stress dû à la cytokine TNFα.
  • Pour étudier les mécanismes moléculaires de la suppression de la prolyl-4-hydroxylase α1 (P4Hα1) médiée par le TNFα.
  • Pour induire l′apoptose médiée par les récepteurs de mort cellulaire de cellules HeLa.
Actions biochimiques/physiologiques
Le facteur de nécrose tumorale-α (TNF-α), également appelé cachectine, se présente sous la forme d′une protéine liée aux membranes de 26 kDa, qui est ensuite clivée par l'enzyme de conversion du TNF-α (TACE) avec libération d′un monomère soluble de 17 kDa qui forme des homotrimères dans la circulation. Le TNF-α intervient dans l′activité antitumorale, la modulation immunitaire, l′inflammation, l′anorexie, la cachexie, le choc septique, la réplication virale et l′hématopoïèse. Il est exprimé par un grand éventail de cellules, et présente de nombreux agents inducteurs et suppresseurs. Le TNF-α est principalement produit par les macrophages en réponse à des agressions d′ordre immunologique du type bactéries (lipopolysaccharides), virus, parasites, mitogènes et autres cytokines. Le TNF-α est cytotoxique pour de nombreuses cellules transformées (cf son activité homonyme) mais, dans les cellules diploïdes normales, il peut stimuler la prolifération (fibroblastes), la différenciation (cellules myéloïdes) ou l′activation (neutrophiles). Il présente également des effets antiviraux contre les virus à ADN et à ARN et induit la production de plusieurs autres cytokines. Même si le TNF-α est utilisé dans des essais cliniques comme agent antitumoral, les produits du type cytokine, facteur de croissance et hormone vendus par Sigma sont réservés aux activités de recherche. Le TNF-α et le TNF-β (LT-α), une molécule apparentée, partagent une grande homologie structurale avec 28 % de séquence d′acides aminés identique, et ils activent tous deux les mêmes récepteurs du TNF, à savoir TNFR1 et TNFR2. La séquence d′acides aminés des TNF-α humain et de souris sont identiques à 79 %. Contrairement au TNF-α humain, celui de la souris est N-glycosylé.
Forme physique
Produit lyophilisé à partir d′une solution tampon filtrée à l′aide d′un filtre de 0,2 μm contenant du Tris-HCl 3 mM et 5 % de tréhalose.
Remarque sur l'analyse
L′activité biologique du TNF-α est mesurée par la cytolyse des cellules L929 murines.
A cytomegalovirus-encoded inhibitor of apoptosis that suppresses caspase-8 activation
Skaletskaya A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98(14), 7829-7834 (2001)
Role of NonO-histone interaction in TNFalpha-suppressed Prolyl-4-hydroxylase alpha1
Zhang C, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1783(8), 1517-1528 (2008)
miRNA-155 up-regulation and complement factor H (CFH) deficits in Down?s Syndrome
Li YY, et al.
Neuroreport, 23(3), 168-168 (2012)
Casper Steenholdt et al.
The American journal of gastroenterology, 109(7), 1055-1064 (2014-05-07)
Cost-effective guidance of therapeutic strategy in Crohn's disease patients with secondary infliximab (IFX) treatment failure may be achieved by serum IFX and anti-IFX antibody (Ab) measurements by radioimmunoassay (RIA). This study investigated implications of using other techniques for this purpose.
Fen Li et al.
Zhong nan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Central South University. Medical sciences, 40(9), 945-954 (2015-09-27)
To investigate the association of TNF-α-308 gene polymorphism with the risk of RA in Hunan's Han Chinese population. A total of 112 patients with RA from Han Chinese population in Hunan were recruited, along with 129 healthy controls. TNF-α-308 (rs1800629)
Protocoles
Protocole du test au WST-1 pour la mesure de la viabilité, de la prolifération, de l'activation et de la toxicité cellulaires. Instructions de préparation du réactif WST-1 et exemples d'applications. Foire aux questions et guide de résolution des problèmes liés au test au WST-1.
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
Protocole du test au WST-1 pour la mesure de la viabilité, de la prolifération, de l'activation et de la toxicité cellulaires. Instructions de préparation du réactif WST-1 et exemples d'applications. Foire aux questions et guide de résolution des problèmes liés au test au WST-1.
Afficher tout