Key Documents
GF314
Sigma-Aldrich
Protéine TNF-α recombinante humaine sans origine animale
Tumor necrosis factor alpha (TNF-α), also known as cachectin & TNFSF1A, is the prototypic ligand of the TNF superfamily. Recombinant animal free human TNF-α is manufactured using all non-animal reagents.
Synonyme(s) :
Tumor Necrosis Factor Alpha, TNFa, TNF-alpha, Cachectin, TNFSF1A
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impuretés
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-α), également appelé cachectine ou TNFSF1A, est le ligand le plus connu de la superfamille des facteurs de nécrose tumorale. C'est une molécule pléiotrope qui joue un rôle clé dans le processus inflammatoire, l'apoptose et le développement du système immunitaire. Le TNF-α est produit par divers types de cellules immunitaires et épithéliales. Appartenant à la famille des ligands et des signaux TNF, il agit par l'intermédiaire de deux récepteurs : TNFR1 et TNFR2. Le TNF-α est toxique pour une grande diversité de cellules tumorales et il joue un rôle essentiel dans la médiation de la réponse immunitaire face aux infections bactériennes. Le TNF-α intervient également dans l'induction du choc septique, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'inflammation et du diabète. Le TNF-α recombinant humain est une protéine de 157 acides aminés (17,4 kDa) soluble qui correspond au domaine extracellulaire C-terminal de la protéine transmembranaire complète.
Origine du produit : E. coli
Spécificité
Réactivité croisée
Vache, singe, souris, rat, mouton
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Test de bioactivité : La DE50 déterminée par la cytolyse de cellules L929 murines en présence d'actinomycine D est ≤ 0,05 ng/ml, ce qui correspond à une activité spécifique ≥ 2 × 107 U/mg.
Forme physique
Ce TNF-α recombinant humain sans origine animale est fabriqué avec des réactifs ne contenant aucun ingrédient d'origine animale.
Produit filtré sur un filtre de 0,2 µm avant lyophilisation.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Toll-like receptor 9 (TLR9) gene deletion-mediated fracture healing in type II diabetic osteoporosis associates with inhibition of the nuclear factor-kappa B (NF-I?B) signaling pathway.
Han, et al.
Bioengineered, 13, 13689-13702 (2022)
Bjarne Østerud et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 20(4), 866-876 (2021-11-26)
Most tissue factor (TF) activity assays are based on measurement of factor X (FX) activation by TF in the presence of factor VII (FVII)/FVIIa. This requires long incubation, which may result in TF-independent activity of FX and inaccurate measurement of
Ruo-Yu Chen et al.
Cell death & disease, 12(11), 983-983 (2021-10-24)
Chronic and persistent inflammation is a well-known carcinogenesis promoter. Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common inflammation-associated cancers; most HCCs arise in the setting of chronic inflammation and hepatic injury. Both NF-κB and STAT3 are important regulators of
Ruo-Yu Chen et al.
Cell death and differentiation, 27(4), 1259-1273 (2019-09-13)
Centrosomal P4.1-associated protein (CPAP) is overexpressed in hepatocellular carcinoma (HCC) and positively correlated with recurrence and vascular invasion. Here, we found that CPAP plays an important role in HCC malignancies. Functional characterization indicated that CPAP overexpression increases tumor growth, angiogenesis
Zhihua Ye et al.
Cell death & disease, 13(7), 633-633 (2022-07-22)
Uncontrolled growth, distant metastasis and chemoresistance are critical characteristics of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), and they result in high mortality; however, the mechanisms triggering these effects have not been fully investigated. In this study, we analysed a dataset in the