Key Documents
1.46539
Millipore
Gélose tryptone-soja
Cephase, Lecithin, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates triple packed, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
Gélose tryptone-soja - Géloses contact prêtes à l'emploi, Gélose à l'hydrolysat de caséine et de soja avec neutralisants et céphalosporinase, TSA, TSA + LT + céphalosporinase
About This Item
Code UNSPSC :
41106231
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Cephase
Lecithin
Tween®
Conditionnement
pkg of 10 plates triple packed
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
La gélose contact trypticase soja avec céphase + LT – ICR+ est conçue pour le dénombrement des germes aérobies et anaérobies totaux sur les surfaces désinfectées et sèches ainsi que le personnel dans les isolateurs et salles propres. Il s′agit d′un milieu complexe permettant de cultiver et d′isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. La formulation du milieu à l'hydrolysat de caséine et de soja contient une combinaison de peptones de caséine et de soja qui fournit de l′azote organique, en particulier des acides aminés et des peptides à chaîne longue. Le milieu contient de la céphase pour inactiver un large éventail de bêta-lactamines, et est supplémenté avec de la lécithine et du polysorbate (Tween®) 80, deux neutralisants servant à inactiver d′éventuels résidus de désinfectants sur les surfaces sèches. De plus, les boîtes ICRplus (« plus » ou « + ») sont fournies avec un couvercle verrouillable, pour un transport sûr après le prélèvement, sans risque de voir le couvercle tomber. Les boîtes ICRplus permettent de réaliser une incubation aérobie en tournant le couvercle en position fermée, ou anaérobie en tournant le couvercle en position ventilée.
Application
La gélose trypticase soja (TSA, ou gélose à l′hydrolysat de caséine et de soja) est un milieu complexe permettant de cultiver et d′isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. Ce milieu est employé dans le contrôle environnemental pour le dénombrement des germes aérobies totaux sur les surfaces désinfectées et sèches ainsi que le personnel dans les isolateurs et salles propres.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+