Key Documents
1.46004
Millipore
Boîte de sédimentation avec gélose trypticase soja
EP, USP, ICR Settle Plate for long Incubation, sterile; aseptically filled, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Gélose tryptone-soja - Boîtes de sédimentation prêtes à l'emploi, Gélose CASO, gélose à l’hydrolysat de caséine et de soja, gélose trypticase soja, TSA
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; aseptically filled
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
ICR Settle Plate for long Incubation
Conditionnement
pack of 120 plates
pack of 20 plates
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
La gélose trypticase soja en boîtes de sédimentation de 90 mm d′un volume de remplissage de 30 ml pour incubation longue est conçue pour le dénombrement des germes aérobies totaux dans l′air par contrôle actif ou passif de l′air ainsi que les empreintes du personnel dans les environnements contrôlés.
Ce milieu TSA sert à la culture et à l′isolement d′une large gamme de bactéries, levures et moisissures. Sa formulation contient une combinaison de peptones de caséine et de soja qui fournit de l′azote organique, en particulier des acides aminés et des peptides à chaîne longue. Du chlorure de sodium maintient l'équilibre osmotique.
Application
La gélose trypticase soja en boîtes de sédimentation de 90 mm est conçue pour le dénombrement des germes aérobies totaux dans l′air par contrôle actif ou passif de l′air ainsi que les empreintes du personnel dans les environnements contrôlés.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Contenu apparenté
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Settle plates for isolators and critical cleanrooms