Key Documents
1.46783
Millipore
Gélose tryptone-soja
Tween®, Sodium Thiosulfate, Lecithin, Histidine, lid, ICR Plus: lockable, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 10 plates, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
Gélose tryptone-soja - Géloses contact prêtes à l'emploi, TSA, gélose trypto-caséine soja, boîte contact ICRplus
About This Item
Code UNSPSC :
41106231
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Description
ICR plus with lockable lid
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate
Caractéristiques
lid ICR Plus: lockable
ready-to-use
Composition
Histidine
Lecithin
Sodium Thiosulfate
Tween®
Conditionnement
triple packed of 10 plates
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
for use with MAS-100®
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
La boîte contact de gélose tryptone-soja + LTHThio ICR+ est conçue pour le dénombrement des germes aérobies et anaérobies totaux sur les surfaces sèches et désinfectées ainsi que sur le personnel dans les salles propres et les isolateurs. Il s'agit d'un milieu complexe utilisé pour cultiver et isoler un grand nombre de bactéries, de levures et de moisissures. La formulation du milieu tryptocaséine soja contient un mélange de caséine et de peptones de soja qui apportent de l'azote organique, notamment sous forme d'acides aminés et de peptides à longue chaîne. Le milieu est additionné de neutralisants tels que la lécithine, le polysorbate (Tween®), l'histidine, le thiosulfate et le pyruvate de sodium afin d'inactiver les résidus de désinfectants éventuels. Par ailleurs, les boîtes ICRplus (plus ou "+") sont livrées avec couvercle verrouillable qui permet, d'une part, de les transporter en toute sécurité après l'échantillonnage sans risque de chute du couvercle, et d'autre part, d'incuber des micro-organismes aérobies (position "CLOSED") et anaérobies ou microaérophiles (position "VENT").
Application
La gélose tryptone-soja ou gélose tryptocaséine soja (Tryptic Soy Agar, TSA) est un milieu complexe utilisé pour cultiver et isoler un grand nombre de bactéries, de levures et de moisissures. Ce milieu est utilisé dans la surveillance environnementale pour le dénombrement des germes aérobies et anaérobies totaux sur les surfaces sèches et désinfectées ainsi que sur le personnel dans les salles propres et les isolateurs.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
Afficher tout