Key Documents
1.46501
Millipore
Gélose de Sabouraud dextrose avec neutralisants
Sodium thiosulphate, Tween®, Lecithin, Histidine, lid, ICR plus - lockable contact plate, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 200 plates, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
Gélose Sabouraud dextrose, SDA, SDA avec neutralisants, boîte de contact ICRplus
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
lid ICR plus - lockable contact plate
ready-to-use
Composition
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
Conditionnement
triple packed of 20 or 200 plates
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
Application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
Les boîtes de contact à la gélose de Sabouraud dextrose + LTHTh – ICR+ est conçu pour le dénombrement des levures et de moisissures totales sur les surfaces sèches décontaminées et le personnel dans les isolateurs et salles propres. Le milieu de Sabouraud dextrose contient des hydrolysats de tissus animaux (peptones) qui fournissent une source nutritive d′acides aminés et des composés azotés pour la croissance des champignons et des levures. Le dextrose sert de source de carbone et d′énergie. Le faible pH favorise la croissance fongique. Le milieu est additionné de neutralisants pour inactiver d′éventuels résidus de désinfectants, à savoir la lécithine, le polysorbate (Tween®) 80, l′histidine, le thiosulfate de sodium et le pyruvate. En outre, les boîtes comportent un couvercle verrouillable (ICRplus ; +) pour un transport en toute sécurité après l′échantillonnage sans courir le risque de déloger le couvercle. Les boîtes ICRplus conviennent pour une incubation dans des conditions aérobie et anaérobie, en tournant le couvercle dans la position de fermeture (aérobie) ou dans la position de ventilation (anaérobie). Pour mieux différencier le milieu SDA du milieu TSA, le milieu SDA est placé dans une boîte de couleur rose.
Application
La gélose de Sabouraud dextrose (SDA) est un milieu complexe utilisé pour cultiver et isoler les levures et moisissures. Ce milieu trouve une application dans la surveillance environnementale ; il permet de dénombrer les levures et moisissures totales sur les surfaces des isolateurs et salles propres.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators