Key Documents
1.10972
Supelco
Acétate d'éthyle
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonyme(s) :
EtOAc
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro Beilstein :
506104
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
205-500-4
Nomenclature NACRES :
NA.03
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Puissance
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
Point d'ébullition
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Température de transition
flash point -4 °C
Solubilité
85.3 g/L
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
SupraSolv ECD and FID are specially developed for gas chromatography in combination with the ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization Detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline, and a minimal signal-to-noise ratio, leading to reliable and reproducible analysis results.
Application
Ethyl acetate can be used as a:
  • Extraction solvent for the pharmaceutical metabolites by sonication in an ultrasonic bath.
  • Rinsing solvent for glassware.
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Photodegradation of Carbamazepine, Ibuprofen, Ketoprofen and 17?-Ethinylestradiol in Fresh and Seawater
Matamoros V, et al.
Water, Air, and Soil Pollution, 196, 161-116 (2009)
Determination of phthalates in milk and milk products by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Sorensen LK
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(7), 1135-1114 (2006)