Key Documents
270989
Sigma-Aldrich
Acétate d'éthyle
anhydrous, 99.8%
Synonyme(s) :
EtOAc
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro Beilstein :
506104
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
SAFC Hitech®
Pureté
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Impuretés
<0.005% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
Point d'ébullition
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′acétate d′éthyle est une solution de remplacement efficace au solvant éther diéthylique, employée pour la concentration d′œufs, de larves et de kystes dans les échantillons de matières fécales au cours de la technique de sédimentation formaline-éther. L′aldéhydique est un intermédiaire de réaction formé au cours de la combustion oxydative de l′éthanol et de l′acétate d′éthyle en présence d′oxyde de cuivre intégré sur une surface de titane dopée au Ce.
Application
L′acétate d′éthyle peut être utilisé comme solvant pour la synthèse d′acide γ-benzyl-L-glutamique n-carboxy anhydride (BLG-NCA).
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Informations légales
SAFC Hitech is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Fernando E Maturi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(6) (2019-03-25)
Mesoporous silica nanoparticles prepared by organic template-driven synthesis have been successfully explored as carriers of the drug-derivate green luminescent complex of terbium (III) with the nonsteroidal anti-inflammatory drug ketoprofen. The terbium (III) complex was synthesized by reacting ketoprofen sodium salt
Andreas F Thünemann et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(5), 2351-2357 (2006-02-24)
Superparamagnetic iron oxide particles (SPIO) of maghemite were prepared in aqueous solution and subsequently stabilized with polymers in two layer-by-layer deposition steps. The first layer around the maghemite core is formed by poly(ethylene imine) (PEI), and the second one is
Complete oxidation of CO, ethanol, and ethyl acetate over copper oxide supported on titania and ceria modified titania.
Larsson PO and Andersson A.
J. Catal., 179(1), 72-89 (1998)
Izabela N Faria Gomes et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(21) (2019-11-07)
Plant-based compounds are an option to explore and perhaps overcome the limitations of current antitumor treatments. Annona coriacea Mart. is a plant with a broad spectrum of biological activities, but its antitumor activity is still unclear. The purpose of our
Junwei Liu et al.
Planta, 241(6), 1435-1451 (2015-02-27)
Strigolactone changes and cross talk with ABA unveil a picture of root-specific hormonal dynamics under stress. Strigolactones (SLs) are carotenoid-derived hormones influencing diverse aspects of development and communication with (micro)organisms, and proposed as mediators of environmental stimuli in resource allocation