Key Documents
1.00882
Supelco
Pentane
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonyme(s) :
Pentane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.15
Numéro Beilstein :
969132
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Numéro de classement CE :
203-692-4
Nomenclature NACRES :
NA.03
Densité de vapeur
2.48 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
SupraSolv®
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
~8.3 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
Point d'ébullition
35-36 °C (lit.)
Pf
−130 °C (lit.)
Température de transition
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Solubilité
0.4 g/L
Densité
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Recovered from special distillation cuts, they are tested for specific detectors to ensure high application security.
Application
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis .
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2